missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

VU6012962, MedChemExpress

Produktkod. 16495616
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16495616 100 mg 100mg
16451087 50 mg -
16444828 10 mg -
16437577 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16495616 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY114403

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress VU6012962 is an orally bioavailable and CNS-penetrant metabotropic glutamate receptor 7 negative allosteric modulator (mGlu7 NAM) with an IC50 of 347 nM.

VU6012962 is an orally bioavailable and CNS-penetrant metabotropic glutamate receptor 7 negative allosteric modulator (mGlu7 NAM) with an IC50 of 347 nM.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material VU6012962
CAS 2313526-86-0
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H19F3N4O4
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : 125 mg/mL (278.77 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C1=CC=C(OCC2CC2)C(OC)=C1)NC3=C(N4C=NC=N4)C=CC(OC(F)(F)F)=C3
Molekylvikt (g/mol) 448.4
Formel vikt 448.4
Procent renhet 99.89%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.