Läs mer
VUF 11207 fumarate, Tocris Bioscience™
Beskrivning
Potent ACKR3 (CXCR7) chemokine receptor agonist (EC50 = 1.6 nM). Induces recruitment of β-arrestin to CXCR7 in HEK293-CXCR7 cells.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | VUF 11207 fumarate |
| Kvantitet | 50 mg |
| Formel vikt | 586.65 |