Läs mer
VUF10460, MedChemExpress
Produktkod. 16449886
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16449886 50 mg -
16443358 10 mg 10mg
16412736 25 mg -
16406087 5 mg 5mg
16404606 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16449886 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY101420
MedChemExpress VUF10460 is a non-imidazole histamine H4 receptor agonist; binds to rat H4 receptor with a pKi of 7.46.
VUF10460 is a non-imidazole histamine H4 receptor agonist
Specifikationer
Kemiskt namn eller material VUF10460
CAS 1028327-66-3
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C15H19N5
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (185.64 mM; Need ultrasonic)
LEDER NC1=NC(C2=CC=CC=C2)=CC(N3CCN(C)CC3)=N1
Molekylvikt (g/mol) 269.34
Formel vikt 269.34
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation