Läs mer
Emma Safety Footwear Vulcanus skyddsskor
Produktkod. 15978701
Change view
Storlek:
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Förpackningsstorlek:
1 par
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
15978701 43 1 par
15918701 37 1 par
15928701 38 1 par
15938701 39 1 par
15948701 40 1 par
15958701 41 1 par
15968701 42 1 par
15988701 44 1 par
15998701 45 1 par
15908711 46 1 par
15918711 47 1 par
15928711 48 1 par
15938711 49 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Produktkod. 15978701 Leverantör Emma Safety Footwear Leverantörsnummer MM53984843
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1580.25 SEK
    992.25 SEK / 1 par
    Save 588.00 SEK
    37% Av
Beräknad leverans: 22-02-2027
Svetsarstövel designad speciellt för att arbeta med metall i extrema temperaturer. Över-fotsklaff ger ingen ingång för gnistor eller skärvor.
  • S3-Skyddssko med sulplatta för vått arbete
  • Fullnarvsläderkonstruktion
  • GripForce™ Duo värmebeständig yttersula
  • Velcro över-fot klaff
  • Sanerat
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad SV ISO 20345:2011
Färg Svart
Design Vulcanus
Liner material Fullkornsnappa /Hydro-Tec™ Sanerat silver
Material Läder
Storlek 43