Läs mer
Emma Safety Footwear Vulcanus XD Skyddsskor
Produktkod. 15998711
Change view
Storlek:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Förpackningsstorlek:
1 par
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek unitSize
15998711 44 1 par
15948711 39 1 par
15958711 40 1 par
15968711 41 1 par
15978711 42 1 par
15988711 43 1 par
15908721 45 1 par
15918721 46 1 par
15928721 47 1 par
15938721 48 1 par
15948721 49 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 15998711 Leverantör Emma Safety Footwear Leverantörsnummer MM54086844
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1580.25 SEK
    992.25 SEK / 1 par
    Save 588.00 SEK
    37% Av
Beräknad leverans: 19-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Svetsarstövel designad speciellt för att arbeta med metall i extrema temperaturer. Över-fotsklaff ger ingen ingång för gnistor eller skärvor.
  • S3-Skyddssko med sulplatta för vått arbete
  • Fullnarvsläderkonstruktion
  • GripForce™ Duo värmebeständig yttersula
  • Velcro över-fot klaff
  • Sanerat
Specifikationer
Design Vulcanus XD
Material Läder
Storlek 44