missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Vulpinic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Vulpinic Acid |
| CAS | 521-52-8 |
| Molekylformel | C19 H14 O5 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H14O5/c1-23-18(21)15(13-10-6-3-7-11-13)17-16(20)14(19(22)24-17)12-8-4-2-5-9-12/h2-11,20H,1H3/b17-15+ |
| LEDER | COC(=O)\C(=C/1\OC(=O)C(=C1O)c2ccccc2)\c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | methyl (2E)-2-(3-hydroxy-5-oxo-4-phenylfuran-2-ylidene)-2-phenylacetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 322.31 |
| Formel vikt | 322.0841 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?