missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris BioScience™ VVD 844
Beskrivning
VVD 844 is a potent inhibitor of the PI3K/p110α interaction (IC50 = 4 nM) and the phosphorylated-Ser473-AKT (pAKT) pathway (IC50 = 11 nM). It covalently binds cysteine 242 in the RAS domain of PI3K/p110α and blocks RAS activation of PI3Kα activity in vitro.
In vivo, VVD 844 slows growth of RAS mutant tumors and human epidermal growth factor receptor 2 (HER2)-overexpressing tumors, without causing hyperglycemia. Exhibits synergistic effects with Sotorasib (Cat. No. 7713) and Adagrasib (Cat. No. 7488). VVD 844 is orally bioavailable.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-((1R,2S,5S)-2-(2-Chloro-3-fluorophenyl)-3-azabicyclo[3.1.0]hexan-3-yl)-N-((R,E)-4-(methylsulfonyl)but-3-en-2-yl)pyrazine-2-carboxamide |
| CAS | 3080226-63-4 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Mål | GTPase Inhibitors |
| Molekylformel | C21H22ClFN4O3S |
| Renhet | 98% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?