missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

VWA1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Produktkod. 16852904 Handla allt Proteintech Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
20 μL
150 μL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16852904 20 μL
16842904 150 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16852904 Leverantör Proteintech Leverantörsnummer 143221AP20UL

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

VWA1 (also known as WARP) is a member of the von Willebrand factor A-domain (VA-domain) superfamily of extracellular matrix proteins which may play a role in cartilage structure and function. VWA1 is a multimeric component of the chondrocyte pericellular matrix in articular cartilage and intervertebral disc, where it interacts with the basement membrane heparan sulfate proteoglycan perlecan. VWA1 may have a role in maintaining the blood-brain barrier.

Specifikationer

Antigen VWA1
Användningsområden Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Polyclonal
Koncentration 0.3 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Formulering PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gen VWA1
Genaccessionsnr. Q642A6, Q6PCB0, Q8R2Z5
Gene Alias VWA 1, VWA1, WARP
Gensymboler VWA1
Värd art Rabbit
Immunogen VWA1 Fusion Protein Ag5565
Reningsmetod Antigen Affinity Chromatography
Kvantitet 20 μL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 246228, 298683, 64856
Målarter Human, Mouse, Rat
Innehåll och lagring -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.