missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
VWF Mouse anti-Human, Clone: VWF/1767, Abnova™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Abnova MAB15039.100ug
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Mouse monoclonal antibody raised against partial recombinant human VWF.
- High specificity
- High reactivity
Specifikationer
| VWF | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| ELISA (2-4 ug/mL for coating) Flow Cytometry (0.5-1 ug/106 cells) Immunofluorescence (0.5-1 ug/mL) Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) (1-2 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by | |
| P04275 | |
| VWF | |
| Recombinant protein corresponding to amino acids 1815-1939 of human VWF. | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
| ELISA, Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (PFA fixed) | |
| VWF/1767 | |
| Mouse monoclonal antibody raised against partial recombinant human VWF. | |
| In 10 mM PBS. | |
| F8VWF/VWD | |
| Mouse | |
| Protein A/G purification | |
| RUO | |
| 7450 | |
| Store at -20 to -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
|
| IgG2b κ |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
For Research Use Only (RUO)
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering