Läs mer
VX-11e, MedChemExpress
Produktkod. 16498597
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16498597 5 mg -
16495978 10 mg 10mg
16466406 100 mg 100mg
16442127 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16498597 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY14178
MedChemExpress VX-11e is a potent, selective, and orally bioavailable inhibitor of ERK with Ki < 2 nM.
VX-11e is a potent, selective, and orally bioavailable inhibitor of ERK with Ki < 2 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material VX-11e
CAS 896720-20-0
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C24H20Cl2FN5O2
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (199.86 mM)
LEDER FC1=CC(Cl)=C(NC2=NC(C3=CNC(C(N[C@H](CO)C4=CC=CC(Cl)=C4)=O)=C3)=C(C)C=N2)C=C1
Molekylvikt (g/mol) 500.35
Formel vikt 500.35
Procent renhet 99.12%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease