Läs mer
VX-702, MedChemExpress
Beskrivning
VX-702 is a highly selective inhibitor of p38α MAPK, 14-fold higher potency against the p38α versus p38β.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | VX-702 |
| CAS | 745833-23-2 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C19H12F4N4O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 42 mg/mL (103.88 mM) |
| LEDER | O=C(N)C1=CC=C(N=C1C2=CC=C(C=C2F)F)N(C3=C(C=CC=C3F)F)C(N)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 404.32 |
| Formel vikt | 404.32 |
| Visa mer |