Läs mer
VX-765, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Belnacasan |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H33ClN4O6/c1-5-34-23-16(12-18(30)35-23)27-21(32)17-7-6-10-29(17)22(33)19(24(2,3)4)28-20(31)13-8-9-15(26)14(25)11-13/h8-9,11,16-17,19,23H,5-7,10,12,26H2,1-4H3,(H,27,32)(H,28,31)/t16-,17-,19+,23+/m0/s1 |
| Formel vikt | 508.2089 |