Läs mer
VX-984, MedChemExpress
Produktkod. p-200096360
Encompass_Preferred
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
Produktkod. 16450438
Brand: Medchem Express HY19939S
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress VX-984 (M9831) is an orally active, potent, selective and BBB-penetrated DNA-PK inhibitor. VX-984 efficiently inhibits NHEJ (non-homologous end joining) and increases DSBs (DNA double-strand breaks). VX-984 can be used for glioblastomas (GBM) and non-small cell lung cancer (NSCLC) research.
VX-984 (M9831) is an orally active, potent, selective and BBB-penetrated DNA-PK inhibitor. VX-984 efficiently inhibits NHEJ (non-homologous end joining) and increases DSBs (DNA double-strand breaks). VX-984 can be used for glioblastomas (GBM) and non-small cell lung cancer (NSCLC) research.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material VX-984
CAS 1476074-39-1
Anteckningar om renhetsgrad Research
Fysisk form Solid
Molekylformel C23H21D2N7O
Färg White
Synonym M9831
Löslighetsinformation DMSO : 10 mg/mL (24.07 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C1=CC=NC2=C([C@H](C)CNC3=CC(C4=C([2H])N=C(C)N=C4[2H])=NC=N3)C=CC=C12)NC
Industry Type Cancer-Kinase/protease
Molekylvikt (g/mol) 415.49
Kvantitet 5 mg
Formel vikt 415.49
Procent renhet 98.34%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.