Läs mer
Invitrogen™ Vybrant™ Apoptosanalyssatser för apoptotisk och nekrotisk cellfärgning
Beskrivning
Apoptotiska celler genomgår flera fysiologiska processer, inklusive förändringar i cellmembranpermeabilitet och kromatinkondensation, som kan särskiljas med olika färgämnen i apoptotiska och nekrotiska cellfärgningsprotokoll. Vybrant Apoptosanalyssatser erbjuder streptavidin biotin-annexin V, propidiumjodid (PI), YO-PRO-1 och Hoechst 33342 färgämnen för att skilja levande från apoptotiska eller nekrotiska celler, som sedan kan visualiseras med flödescytometri.
De Vybrant Apoptos Assay Kit #4 detekterar apoptos via förändringar som sker i cellmembranets permeabilitet. Detta kit innehåller färdiga lösningar av både YO-PRO-1 och propidiumjodid (PI) nukleinsyrafärger. YO-PRO-1-färgning passerar selektivt genom plasmamembranen i apoptotiska celler och märker dem med måttlig grön fluorescens. Nekrotiska celler färgas fluorescerande röda med PI.
De Vybrant Apoptosis Assay Kit #5, eller Chromatin Condensation/Döda Cell Apoptos Kit med Hoechst 33342 och PI för flödescytometri, ger en snabb och bekväm analys för apoptos baserad på fluorescensdetektion av kromatinets kompakterade tillstånd i apoptotiska celler. Detta kit innehåller färdiga lösningar av blåfluorescerande Hoechst 33342 färgämne, som färgar det kondenserade kromatinet från apoptotiska celler ljusare än kromatinet från icke-apoptotiska celler, och rödfluorescerande PI-färgämne, som färgar döda celler.
De Vybrant Apoptos Assay Kit #6 ger en snabb och bekväm analys för apoptos, med den ljusa, blåfluorescerande Alexa Fluor 350-konjugat av streptavidin i kombination med biotin-X annexin V för att detektera apoptotiska cellpopulationer antingen genom flödescytometri eller avbildning. Dessutom innehåller kitet en färdig att använda lösning av det fluorescerande röda PI-nukleinsyrabindande färgämnet. PI är ogenomtränglig för levande celler och apoptotiska celler, men färgar döda celler med röd fluorescens och binder tätt till deras nukleinsyra. Satsen innehåller en riklig mängd av varje reagens för cirka 50 flödescytometriska analyser.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Vybrant Apoptosanalyssats #4 |
| Kvantitet | 200 analyser |
| Formatera | Provrör |
| Produkttyp | Apoptosanalyssats |
| Innehåll och lagring | Innehåller 1 flaska YO-PRO-1 och 1 flaska propidiumjodid. Förvara i kylskåp (2 ––8 °C) och skydda mot ljus |
| Flödescytometerlaserlinjer | 488 |
| Excitation/Emission | YO-PRO-1: 491/509 propidiumjodid: 535/617 |
| Färg | Grön, röd |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Produktlinje | Vybrant |
| Visa mer |