Läs mer
Molecular Probes™ Vybrant™ CFDA SE Cell Tracer Kit
Produktkod. 10398252
Change view
Kvantitet:
1 Kit
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet unitSize
10398252 1 Kit Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10398252 Leverantör Molecular Probes™ Leverantörsnummer V12883
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Vybrant™ CFDA SE Cell Tracer Kit
Vybrant™ CFDA SE Cell Tracer Kit används i fluorescerande analyser som ett långtidsspår av celler. Denna metod används vanligtvis för in vitro och in vivo märkning av celler för att bestämma huruvida en cell prolifererar eller inte.
  • Överlägsen —prestanda möjliggör ljus, enhetlig färgning av celler
  • Långtidsretentionsfärgämne hålls —väl kvar i cellerna i flera dagar efter färgning
  • Icke-toxisk —minimal cytotoxicitet för in vivo- och in vitro-analyser
  • Enkelt, robust färgningsprotokoll
    Överlägsen fluorescerande färgning
    Framgångsrik spårning av celler kräver ett extremt ljust färgämne för att skilja fluorescerande märkta celler från autofluorescens. Den intensiva fluorescerande färgningen som tillhandahålls av Vybrant™ CFDA SE Cell Tracer Kit möjliggör visualisering av märkta celler i flera dagar efter färgning, vilket gör det till en idealisk färg för cellspårningsstudier baserade på färgspädning.
    Långsiktig signalretention
    Vybrant™ CFDA SE-färgämne passerar lätt plasmamembranet och binder kovalent inuti celler där det stabila, välbevarade fluorescerande färgämnet är utformat för att ge en konsekvent signal, även efter flera dagar i en cellodlingsmiljö.
    Giftfri
    Vybrant™ CFDA SE-färgämne binder kovalent till alla fria aminer på ytan och insidan av celler och visar liten cytotoxicitet, med minimal observerad effekt på cellernas proliferativa förmåga eller biologi. Forskare har använt CFDA SE-märkning för att visa att transplanterbara hematopoetiska celler prolifererar in vitro som svar på stimulering av en tillväxtfaktorcocktail.
    Enkelt, robust färgningsprotokoll The
    Vybrant™ CFDA SE Cell Tracer Kit innehåller praktiska engångsflaskor med torrt färgämne för att möjliggöra småskaliga experiment utan att förbereda överflödiga mängder färgämne, vilket förlänger hållbarheten för färgämnet som inte är löst i lösning. En stamlösning framställs genom att lösa innehållet i en flaska i vattenfri DMSO före användning. För att färga 1 mL celler i proteinfritt medium μanvänds vanligtvis 1 l av denna stamlösning. Cellerna ska färgas i 20 minuter vid rumstemperatur med försiktig omrörning. En kort tvätt med komplett medium kommer sedan att släcka eventuellt kvarvarande färgämne i lösningen.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Innehåll och lagring Innehåller 10 flaskor med 5(6)-CFDA, SE (CFSE, 500μ g per flaska) och 1 flaska DMSO (1,3 ml). Förvaras i frysen (-5 till -30 °C).
    Excitationsvåglängdsområde ⁄492 517
    Typ av färg CFDA SE (CFSE)
    Formatera Rör, glid
    För användning med (utrustning) Fluorescensmikroskop, flödescytometer
    Kvantitet 1 Kit
    Detektionsmetod Fluorescens
    Form Solid
    Produktlinje Vybrant
    Frakt skick Rumstemperatur
    Löslighet DMSO (dimetylsulfoxid)
    Etiketttyp Andra etiketter eller färgämnen
    Produkttyp Spårare