Läs mer
Molecular Probes™ Vybrant™ DyeCycle™ Grön fläck
Kvantitet:
400μ L, 200 reaktioner
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Vybrant™ DyeCycle™ Green Stain är ett cellgenomsläppligt DNA-färgämne som kan användas för cellcykelanalys på en 488 nm spektrallinje i argonjonlasern, som vanligtvis används på alla flödescytometrar.
Exakt —noggrann cellcykelanalys i levande celler
Säker —låg cytotoxicitet för cellsortering och ytterligare levande cellexperiment
Enkelt, robust färgningsprotokoll
Se en urvalsguide för alla produkter relaterade till cellcykelanalys av fixerade och levande celler i flödescytometri .
Exakt
Framgångsrik cellcykelanalys kräver ett färgämne som är DNA-selektivt och kan färga celler i ett homogent mönster som minimerar fluorescensvariabilitet. De Vybrant™ DyeCycle™ Green Stain är ett idealiskt verktyg för DNA-innehållsanalys i levande celler eftersom fläckarna är cellpermeabla och efter bindning av dubbelsträngat DNA avger en fluorescerande signal som är proportionell mot DNA-massan (se figur).
Låg cytotoxicitet
Till skillnad från fläckar som kräver höga koncentrationer eller har kemiska strukturer som är giftiga för celler, Vybrant™ DyeCycle™ Green Stain uppvisar relativt låg cytotoxicitet, vilket gör det möjligt att sortera baserat på fasen av cellcykeln.
Enkelt, robust färgningsprotokoll För cellanalys
, förbered
helt enkelt flödescytometrirör som innehåller 1 mL celler suspenderade i kompletta medier i en koncentration av 1x106 celler/ml. Till varje tub tillsätt 2 μL av Vybrant™ DyeCycle™ Grön fläck. Slutlig fläckkoncentration är 10 μM. Inkubera vid 37 °C i 30 minuter, skyddad från ljus. Analysera prover på en flödescytometer med 488 nm excitation och grön emission.
Se en urvalsguide för alla produkter relaterade till cellcykelanalys av fixerade och levande celler i flödescytometri .
Exakt
Framgångsrik cellcykelanalys kräver ett färgämne som är DNA-selektivt och kan färga celler i ett homogent mönster som minimerar fluorescensvariabilitet. De Vybrant™ DyeCycle™ Green Stain är ett idealiskt verktyg för DNA-innehållsanalys i levande celler eftersom fläckarna är cellpermeabla och efter bindning av dubbelsträngat DNA avger en fluorescerande signal som är proportionell mot DNA-massan (se figur).
Låg cytotoxicitet
Till skillnad från fläckar som kräver höga koncentrationer eller har kemiska strukturer som är giftiga för celler, Vybrant™ DyeCycle™ Green Stain uppvisar relativt låg cytotoxicitet, vilket gör det möjligt att sortera baserat på fasen av cellcykeln.
Enkelt, robust färgningsprotokoll För cellanalys
, förbered
helt enkelt flödescytometrirör som innehåller 1 mL celler suspenderade i kompletta medier i en koncentration av 1x106 celler/ml. Till varje tub tillsätt 2 μL av Vybrant™ DyeCycle™ Grön fläck. Slutlig fläckkoncentration är 10 μM. Inkubera vid 37 °C i 30 minuter, skyddad från ljus. Analysera prover på en flödescytometer med 488 nm excitation och grön emission.
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 5 mM |
| Innehåll och lagring | Innehåller 1 injektionsflaska Vybrant™ DyeCycle™ grön färg (5 mM i DMSO). Butik på≤ -20 °C, torka ut och skydda mot ljus. |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (utrustning) | Flödescytometer |
| Produkttyp | Fläck |
| Typ av färg | Vybrant™ DyeCycle™ Grön |
| Emission | 488 |
| Form | Lösning |
| Formatera | Rör |
| Produktlinje | DyeCycle |
| Visa mer |