Läs mer
Invitrogen™ Vybrant™ DyeCycle™ Violett redo Flow™ Reagens
Produktkod. 15942344
Kvantitet:
120 reaktioner
Förpackningsstorlek:
120 reaktioner
Produktkod. 15942344
Brand: Invitrogen™ R37172
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Vybrant DyeCycle Violet Ready Flow Reagent är en ljus, lättanvänd, dubbelsträngad DNA-färgning för cellcykelanalys i levande celler med flödescytometri.
Vybrant DyeCycle Violet Ready Flow Reagent är en ljus, lättanvänd, dubbelsträngad DNA-färgning för cellcykelanalys i levande celler med flödescytometri. Den är exciterbar av en 405-nm laser med en emissionstopp vid 437 nm.
• Stabil i rumstemperatur
• Bekvämt format som är färdigt att —använda utan behov av att späda, väga eller pipettera
• Exakt cellcykelanalys i levande celler
• Låg toxicitet för cellsortering och ytterligare experiment med levande celler
Vybrant DyeCycle Violet Ready Flow Reagent är en DNA-färgning som är klar att använda, direkt till provet. Tillsätt 2 droppar från droppflaskan direkt i 1 x 106 celler, inkubera och analysera.
Som ett cellpermeabelt färgämne, Vybrant DyeCycle Violet Ready Flow går in i levande celler och binder selektivt dsDNA och avger en signal som är proportionell mot DNA-massan. Färgämnet kan detekteras när det exciteras med en 405-nm-laser, och emissionen fångas upp vid en topp på 437 nm. Vybrant DyeCycle Violett reagens är ett idealiskt val för analys av DNA-innehåll och kan inkluderas i flerfärgade cellcykelstudier.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Violett
Innehåll och lagring 2 droppflaskor, förvara i rumstemperatur
Produkttyp Klart flödesreagens
Emission ⁄369 437
Produktlinje Redo Flow , Vybrant
Kvantitet 120 reaktioner
Frakt skick Rumstemperatur
Subcellulär lokalisering Kärna