Läs mer
Molecular Probes™ Vybrant™ DyeCycle™ Violett fläck
Kvantitet:
200μ L, 200 reaktioner
Förpackningsstorlek:
200µL
Beskrivning
Vybrant™ DyeCycle™ Violet Stain är ett cellpermeabelt DNA-färgämne som kan användas för cellcykelanalys och stamcellssidapopulation genom flödescytometri.
Exakt —noggrann cellcykelanalys i levande celler
Säker —låg cytotoxicitet för cellsortering och ytterligare levande cellexperiment
Minimal kompensation —enklare multiplexering
Flexibel
Enkelt, robust färgningsprotokoll
Se en urvalsguide för alla produkter relaterade till cellcykelanalys av fixerade och levande celler i flödescytometri .
Exakt
Framgångsrik cellcykelanalys kräver ett färgämne som är DNA-selektivt och kan färga celler i ett homogent mönster som minimerar fluorescensvariabilitet. De Vybrant™ DyeCycle™ Violet Stain är ett idealiskt verktyg för DNA-innehållsanalys i levande celler eftersom färgen är cellgenomsläpplig och efter bindning av dubbelsträngat DNA avger en fluorescerande signal som är proportionell mot DNA-massan (se figur).
Låg cytotoxicitet
Till skillnad från fläckar som kräver höga koncentrationer eller har kemiska strukturer som är giftiga för celler, Vybrant™ DyeCycle™ fläckar uppvisar relativt låg cytotoxicitet, vilket medger möjligheten att sortera baserat på fasen av cellcykeln.
Minimal kompensation
Väl lämpad för den populära violetta laserlinjen Vybrant™ DyeCycle™ Violet Stain/DNA-komplex har fluorescensexcitation och emissionsmaxima på 369/437 nm, respektive (se figur).
Den violetta excitationen och smala emissionen av Vybrant™ DyeCycle™ Violet Stain gör den idealisk för multiplexering på grund av den begränsade spektrala överlappningen med andra vanliga färgämnen (Alexa Fluor™ 488, FITC och RPE) och fluorescerande proteiner (Green Fluorescent Protein (GFP) och mCherry). Vybrant™ DyeCycle™ Violet Stain kan också användas med UV-excitation, med emission vid∼ 440 nm.
Flexibel
Vybrant™ DyeCycle™ Violet Stain har visat sig inte bara fungera för både levande celler och fixerade celler i cellcykelanalyser, utan även för att identifiera stamcellssidepopulationer och tidiga stamceller i hematopoetiska däggdjursvävnader (se figur).
Enkelt, robust färgningsprotokoll För cellanalys
, förbered
helt enkelt flödescytometrirör som vart och ett innehåller 1 mL celler suspenderade i kompletta medier vid en cellkoncentration av 1x106 celler/ml. Till varje tub, tillsätt μ1 L Vybrant™ DyeCycle™ Violfläck och blanda väl. Slutlig fläckkoncentration är 5 μM. Inkubera vid 37 °C i 30 minuter, skyddad från ljus. Håll cellerna vid 37 °C tills förvärvet. Analysera prover utan att tvätta eller fixera på en flödescytometer med hjälp av∼ 405 nm excitation och∼ 440 nm emission.
Se en urvalsguide för alla produkter relaterade till cellcykelanalys av fixerade och levande celler i flödescytometri .
Exakt
Framgångsrik cellcykelanalys kräver ett färgämne som är DNA-selektivt och kan färga celler i ett homogent mönster som minimerar fluorescensvariabilitet. De Vybrant™ DyeCycle™ Violet Stain är ett idealiskt verktyg för DNA-innehållsanalys i levande celler eftersom färgen är cellgenomsläpplig och efter bindning av dubbelsträngat DNA avger en fluorescerande signal som är proportionell mot DNA-massan (se figur).
Låg cytotoxicitet
Till skillnad från fläckar som kräver höga koncentrationer eller har kemiska strukturer som är giftiga för celler, Vybrant™ DyeCycle™ fläckar uppvisar relativt låg cytotoxicitet, vilket medger möjligheten att sortera baserat på fasen av cellcykeln.
Minimal kompensation
Väl lämpad för den populära violetta laserlinjen Vybrant™ DyeCycle™ Violet Stain/DNA-komplex har fluorescensexcitation och emissionsmaxima på 369/437 nm, respektive (se figur).
Den violetta excitationen och smala emissionen av Vybrant™ DyeCycle™ Violet Stain gör den idealisk för multiplexering på grund av den begränsade spektrala överlappningen med andra vanliga färgämnen (Alexa Fluor™ 488, FITC och RPE) och fluorescerande proteiner (Green Fluorescent Protein (GFP) och mCherry). Vybrant™ DyeCycle™ Violet Stain kan också användas med UV-excitation, med emission vid∼ 440 nm.
Flexibel
Vybrant™ DyeCycle™ Violet Stain har visat sig inte bara fungera för både levande celler och fixerade celler i cellcykelanalyser, utan även för att identifiera stamcellssidepopulationer och tidiga stamceller i hematopoetiska däggdjursvävnader (se figur).
Enkelt, robust färgningsprotokoll För cellanalys
, förbered
helt enkelt flödescytometrirör som vart och ett innehåller 1 mL celler suspenderade i kompletta medier vid en cellkoncentration av 1x106 celler/ml. Till varje tub, tillsätt μ1 L Vybrant™ DyeCycle™ Violfläck och blanda väl. Slutlig fläckkoncentration är 5 μM. Inkubera vid 37 °C i 30 minuter, skyddad från ljus. Håll cellerna vid 37 °C tills förvärvet. Analysera prover utan att tvätta eller fixera på en flödescytometer med hjälp av∼ 405 nm excitation och∼ 440 nm emission.
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 5 mM |
| Innehåll och lagring | Innehåller 1 injektionsflaska Vybrant™ DyeCycle™ violettfärgning (5 mM i DMSO). Förvaras i kylskåp (2 °C till 8 °C) och skyddas mot ljus. |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (utrustning) | Flödescytometer |
| Produkttyp | Fläck |
| Typ av färg | Vybrant™ DyeCycle™ Violett |
| Emission | ⁄369 437 |
| Form | Lösning |
| Formatera | Rör |
| Produktlinje | DyeCycle |
| Visa mer |