Läs mer
Molecular Probes™ Vybrant™ DyeCycle™ Violet/SYTOX™ AADvanced™ Apoptoskit, för flödescytometri
Produktkod. 10668185
Change view
Kvantitet:
1 kit
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet unitSize
10668185 1 kit Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10668185 Leverantör Molecular Probes™ Leverantörsnummer A35135
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Vybrant™ DyeCycle™ Violet/SYTOX™ AADvanced™ Apoptoskit, för flödescytometri
De Vybrant™ DyeCycle™ Violet/SYTOX™ AADvanced™ apoptos kit används för identifiering av apoptotiska celler. Detta kit ger en snabb och bekväm analys baserad på fluorescensanalys av det komprimerade tillståndet hos kärnkromatinet i apoptotiska celler. Satsen innehåller lösningar av cellpermeanten Vybrant™ DyeCycle™ Violett fläck (Ex/Em max∼ 370/440nm) som exciteras med UV- eller violettlaser och SYTOX™ AADvanced™ (Ex/Em max∼ 546/650 nm) som exciteras med en 488 nm laser. SYTOX™ AADvanced™ används för att detektera förändringar i plasmamembranets permeabilitet, vilket möjliggör identifiering av döda celler. Färgningsmönstret som resulterar från samtidig användning av båda färgämnena i kombination gör det möjligt att särskilja normala, apoptotiska och döda cellpopulationer genom flödescytometri.
Se en urvalsguide för alla apoptosanalyser för flödescytometri .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 1 kit
Formatera Provrör
Produkttyp Apoptos kit
Innehåll och lagring Innehåller 1 injektionsflaska Vybrant™ DyeCycle™ Violett (50μ L, 5 mM lösning i vatten); 1 flaska SYTOX™ AADvanced™ fläck (100μ g); och 1 injektionsflaska DMSO (200μ L).
Förvaring 2-6 °C
Flödescytometerlaserlinjer 405, 488
Excitation/Emission SYTOX™ AADavancerat™ : ⁄546 647, Vybrant™ DyeCycle™ Violett: ⁄369 437
Antal reaktioner 200
Frakt skick Rumstemperatur
Produktlinje Vybrant
Detektionsmetod fluorescens
För användning med (applikation) Flödescytometri
För användning med (utrustning) Flödescytometer
Etikett eller färgämne Vybrant DyeCycle Violett, SYTOX AADvanced Fläck av döda celler
Etiketttyp Andra märkning(ar) eller färgämne(n)