Läs mer
Invitrogen™ Vybrant™ FLICA Caspase Apoptosis Assay Kit för flödescytometri
Produktkod. 10003342
Change view
Enzym:
Caspase 3/7
Caspase 8
Poly Caspases
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Enzym unitSize
10003342 Poly Caspases Varje
10003352 Caspase 3/7 Varje
10144432 Caspase 8 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10003342 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer V35117
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Upptäck apoptos via flödescytometri med Vybrant FLICA Kaspasanalyser som detekterar poly- och kaspas-3/7/8-aktiviteter.
Upptäck snabbt kaspasmedierad apoptos genom flödescytometri med Vybrant FAM kaspasanalyssatser för polykaspaser och kaspaser 3 och 7. De Vybrant FAM kaspasanalyssatser använder fluorescerande hämmare av kaspaser (FLICA ) metodik för att upptäcka och rapportera kaspasaktivitet. Specifikt innehåller dessa kaspasanalyssatser konstruerade FLICA substrat FAM-VAD-FMK (för poly-kaspaser), FAM-DEVD-FMK (för kaspas-3/7) och FAM-LETD-FMK (för kaspas-8). De inkluderar också Hoechst 33342 och propidiumjodidfärger, vilket möjliggör samtidig utvärdering av membranpermeabilitet och cellcykel genom flödescytometri.
De Vybrant FAM kaspasanalyssatser för flödescytometri använder en ny metod för att detektera aktiva kaspaser: kiten dra nytta av FLICA metod, som är en affinitetsmärkning. Denna affinitetsmärkning associerar en fluormetylketondel (FMK), som kan reagera kovalent med ett cystein, med en kaspasspecifik aminosyrasekvens. Olika aminosyraigenkänningssekvenser används för att detektera olika kaspaser: valin-alanin-asparaginsyra (VAD) för polykaspaser (inklusive kaspas-1, -3, -4, -5, -6, -7, -8 och -9), asparaginsyra-glutaminsyra-valin-asparaginsyra (DEVD) för kaspas-3/7, och leucin-sparatreoninsyra-a-treoninsyra-D) för kaspas-8. Ett karboxifluorescein (FAM ) grupp är kopplad som reporter.
De FLICA reagens tros interagera med det enzymatiska reaktiva centret av ett aktiverat kaspas via igenkänningssekvensen och sedan fästa kovalent genom FMK-delen. De FLICA inhibitor är cellgenomsläpplig och icke-cytotoxisk. Obunden FLICA molekyler diffunderar ut ur cellen och tvättas bort; den återstående fluorescerande signalen är ett direkt mått på mängden aktivt kaspas närvarande vid den tidpunkt då inhibitorn tillsattes. De ungefärliga excitations- och emissionstopparna för FLICA propidiumjodid och Hoechst 33342 reagenser är 488 nm/⁄ 530 nm, 535⁄ nm/6617 nm och 350 nm/⁄ 461 nm, respektive. Detektionsreagensen som ingår i individen Vybrant FAM Poly Caspases Assay, Caspase-3 och -7 Assay och Caspase-8 Assay apoptoskit är 488⁄ ⁄530 FAM-VAD-FMK-reagens, 488/⁄ 530 FAM-DEVD-FMK och 488/⁄ 530 FAM-LETD-FMK, respektive.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 25 Analyser
Formatera Provrör
Produkttyp Caspase Assay Kit
Innehåll och lagring 1 injektionsflaska med FAM-VAD-FMK polykaspasreagens (FLICA reagens), 1 flaska Hoechst 33342, 1 flaska propidiumjodid, 1 flaska DMSO, 1 flaska apoptosfixeringslösning och 1 flaska apoptostvättbuffert (10X lösning). Förvaras i kylskåp (2 –8 °C) och skyddas mot ljus.
Flödescytometerlaserlinjer UV, 488
Excitation/Emission FAM-VAD-FMDK: 488/530
PI: 535/617
Hoechst 33342: 350/461
Frakt skick Rumstemperatur
Produktlinje Vybrant
Detektionsmetod fluorescens
För användning med (utrustning) Flödescytometer
Etikett eller färgämne FAM, Hoechst 33342, propidiumjodid
Etiketttyp Andra märkning(ar) eller färgämne(n)
Enzym Poly Caspases
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Vybrant FAM Poly Caspases Assay Kit
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Dimethyl sulfoxide