Läs mer
Invitrogen™ Vybrant™ FLICA Caspase Apoptosis Assay Kit för flödescytometri
Beskrivning
Upptäck snabbt kaspasmedierad apoptos genom flödescytometri med Vybrant FAM kaspasanalyssatser för polykaspaser och kaspaser 3 och 7. De Vybrant FAM kaspasanalyssatser använder fluorescerande hämmare av kaspaser (FLICA ) metodik för att upptäcka och rapportera kaspasaktivitet. Specifikt innehåller dessa kaspasanalyssatser konstruerade FLICA substrat FAM-VAD-FMK (för poly-kaspaser), FAM-DEVD-FMK (för kaspas-3/7) och FAM-LETD-FMK (för kaspas-8). De inkluderar också Hoechst 33342 och propidiumjodidfärger, vilket möjliggör samtidig utvärdering av membranpermeabilitet och cellcykel genom flödescytometri.
Caspasasassay-kit Vybrant FAM för flödescytometri använder en ny metod för att upptäcka aktiva kaspaser: Kiten utnyttjar FLICA metodiken, som är en affinitetsetikett. Denna affinitetsetikett associerar en fluormetylketon (FMK)-enhet, som kan reagera kovalent med en cystein, med en kaspasspecifik aminosyrasekvens. Olika aminosyraigenkänningssekvenser används för att detektera olika kaspaser: valin-alanin-asparaginsyra (VAD) för polykaspaser (inklusive kaspas-1, -3, -4, -5, -6, -7, -8 och -9), asparaginsyra-glutaminsyra-valin-asparaginsyra (DEVD) för kaspas-3/7, och leucin-glutaminsyra-treonin-asparaginsyra (LETD) för kaspas-8. En karboxyfluorescein (FAM)-grupp är ansluten som rapportör.
Reagenset FLICA tros interagera med det enzymatiska reaktiva centret i en aktiverad kaspas via igenkänningssekvensen och sedan fästa kovalent genom FMK-moiety. Inhibitorn FLICA är cellbeständig och icke-cytotoxisk. Obundna FLICA molekyler diffunderar ut ur cellen och sköljs bort; den återstående fluorescerande signalen är ett direkt mått på mängden aktiv kaspase som fanns vid tillsatsen av inhibitorn. De ungefärliga excitations- och emissionstopparna för FLICA propidiumjodiden och Hoechst 33342-reagenserna är 488 nm/530 nm, 535 nm/6617 nm respektive 350 nm/461 nm. De detektionsreagenser som ingår i de individuella Vybrant FAM Poly Caspases Assay-, Caspase-3- och -7-testerna samt Caspase-8-assay apoptoskiten är 488/530 FAM-VAD-FMK-reagens, 488/530 FAM-DEVD-FMK och 488/530 FAM-LETD-FMK, respektive.
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 25 Analyser |
| Formatera | Provrör |
| Produkttyp | Caspase Assay Kit |
| Innehåll och lagring | 1 flaska FAM-LETD-FMK kaspas-8-reagens (FLICA reagens), 1 flaska Hoechst 33342, 1 flaska propidiumjodid, 1 flaska DMSO, 1 flaska apoptosfixeringslösning och 1 flaska apoptostvättbuffert (10X-lösning). Förvara i kylskåp (2 ––8 °C) och skydda mot ljus. |
| Flödescytometerlaserlinjer | UV, 488 |
| Excitation/Emission | FAM-LETD-FMDK: 488/530 PI: 535/617 Hoechst 33342: 350/461 |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Produktlinje | Vybrant |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (utrustning) | Flödescytometer |
| Visa mer |