Läs mer
Epredia™ Vytac™ System för avfallshantering av formalin, Vytac
Produktkod. 10492659 Handla allt Epredia Produkter
Change view
Beskrivning:
Vytac; 1 gal. (3,79L)
Vytac; 5 gal. (18,9L)
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Beskrivning Förpackningsstorlek
10492659 Vytac; 5 gal. (18,9L) Varje
10240389 Vytac; 1 gal. (3,79L) Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10492659 Leverantör Epredia™ Leverantörsnummer 5405
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1795.00 SEK
    1716.12 SEK / Paket med 1
    Save 78.88 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Kassera på ett säkert sätt både 10 % buffrat och obuffrat formalin, inklusive zinkformalin, med hjälp av Epredia™ Vytac™ Avfallssystem för formalin.
Avfallshanteringslösning:
  • Bryter ner formalin till inerta komponenter
  • Neutraliserar fyra delar formalinavfall per del Vytac
  • När den används enligt anvisningarna neutraliserar den mer än 99 % av det insamlade formalinavfallet
Innehåller:
  • Vytac (1 gal.)
  • Reservoar med lock
  • Måttkopp
  • Omrörarstav i plast
Notera:Vytac GNF kommer att neutralisera gluteraldehyd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Vytac
Beskrivning Vytac; 5 gal. (18,9L)
Kvantitet 5 gal. (18,9 L)