Läs mer
Epredia™ Vytac™ System för avfallshantering av formalin, Vytac
Handla allt Epredia Produkter
Beskrivning:
Vytac; 1 gal. (3,79L)
Vytac; 5 gal. (18,9L)
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
Beskrivning
Avfallshanteringslösning:
- Bryter ner formalin till inerta komponenter
- Neutraliserar fyra delar formalinavfall per del Vytac
- När den används enligt anvisningarna neutraliserar den mer än 99 % av det insamlade formalinavfallet
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Vytac |
| Beskrivning | Vytac; 1 gal. (3,79L) |
| Kvantitet | 1 gal. (3,79 L) |