Läs mer
Tocris Bioscience™ VZ 185
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18797076
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
18797076 5 mg
1 options
Produktkod. 18797076 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 6936/5
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Potent and selective BRD7/9 Degrader (PROTAC™)
Potent and selective VHL-based dual Degrader (PROTAC™) of BRD7/9 (DC50 values are 4 and 34 nM for BRD7 and BRD9, respectively). Exhibits selectivity for BRD7/9 degradation over other bromodomain-containing proteins and other BAF/PBAF subunits. Displays cytotoxicity towards EOL-1 and A-204 cancer cell lines.
Negative control cis VZ 185 (Cat. No. 6939) also available.
PROTAC™ is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2S,4R)-N-(2-((5-(4-(2,6-Dimethoxy-4-(2-methyl-1-oxo-1,2-dihydro-2,7-naphthyridin-4-yl)benzyl)piperazin-1-yl)pentyl)oxy)-4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)-1-((S)-2-(1-fluorocyclopropane-1-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoyl)-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxamide
CAS 2306193-61-1
Kvantitet 5 mg
Molekylformel C53H67FN8O8S
Renhet 98%