Läs mer
W-5 hydrochloride, R&D Systems™
Beskrivning
Calmodulin antagonist (inhibits Ca2+-calmodulin dependent PDE with an IC50 of 240 μM).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | W-5 hydrochloride |
| CAS | 61714-25-8 |
| Molekylformel | C16H23ClN2O2S |
| MDL-nummer | MFCD00058043 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | w-5 hydrochloride, n-6-aminohexyl-1-naphthalenesulfonamide hydrochloride, w-5, hydrochloride, n-6-aminohexyl naphthalene-1-sulfonamide hydrochloride, n-6-aminohexyl-1-naphthalenesulphonamide hydrochloride, n-6-aminohexyl-1-naphthalenesulfonamide hcl, n-6-aminohexyl-1-naphthalenesulfonamide, hcl, acmc-209mvm, n-6-aminohexyl-1-naphthalenesulfonamide monohydrochlorde, 1-naphthalenesulfonamide, n-6-aminohexyl-, monohydrochlorde |
| InChI-nyckel | HOCSVIGHWPLMFC-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | [H+].[Cl-].NCCCCCCNS(=O)(=O)C1=C2C=CC=CC2=CC=C1 |
| IUPAC-namn | hydrogen N-(6-aminohexyl)naphthalene-1-sulfonamide chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 342.88 |
| Visa mer |