Läs mer
W 54011, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-((4-(Dimethylamino)phenyl)methyl)-1,2,3,4-tetrahydro-7-methoxy-N-(4-(1-methylethyl)phenyl)-1-naphthalenecarboxamide Monohydrochloride |
| CAS | 405098-33-1 |
| Molekylformel | C30H36N2O2 . HCl |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | W 54011, N-[[4-(Dimethylamino)phenyl]methyl]-1,2,3,4-tetrahydro-7-methoxy-N-[4-(1-methylethyl)phenyl]-1-naphthalenecarboxamide Hydrochloride, W-54011 |
| InChI formel | InChI=1S/C30H36N2O2.ClH/c1-21(2)23-11-16-26(17-12-23)32(20-22-9-14-25(15-10-22)31(3)4)30(33)28-8-6-7-24-13-18-27(34-5)19-29(24)28;/h9-19,21,28H,6-8,20H2,1-5H3;1H |
| LEDER | Cl.COc1ccc2CCCC(C(=O)N(Cc3ccc(cc3)N(C)C)c4ccc(cc4)C(C)C)c2c1 |
| IUPAC-namn | N-[[4-(dimethylamino)phenyl]methyl]-7-methoxy-N-(4-propan-2-ylphenyl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-1-carboxamide;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 493.1 |
| Formel vikt | 492.2544 |