Läs mer
R&D Systems™ W-7 hydrochloride
Produktkod. 18084982
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
18084982 100 mg
1 options
Produktkod. 18084982 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer 0369/100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2505.48 SEK
    2156.70 SEK / 100mg
    Save 348.78 SEK
    13% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Calmodulin antagonist. Inhibits myosin light chain kinase
W-7 hydrochloride is a calmodulin antagonist. Inhibits Ca2+-calmodulin-dependent phosphodiesterase (IC50 = 28 μM) and myosin light chain kinase (IC50 = 51 μM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material W-7 hydrochloride
CAS 61714-27-0
Kvantitet 100 mg
Produktlinje Tocris
Molekylformel C16H22Cl2N2O2S
Formel vikt 377.33
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 377.32