Beskrivning
- Urval och applikationer:
- Dispergering av fibrösa, trådiga eller fasta prover (t.ex. köttbitar)
- Alla standardspridningsapplikationer liknande W- eller M-EC-aggregat
Specifikationer
Specifikationer
| Hastighet | 21 m/s |
| Volymintervall (metriskt) | 100 ml till 2,5 L |
| Diameter (metrisk) sond | 20 mm |
| Längd (metrisk) | 192 mm |
| Förpackningsmängd | 1 st |
| Produkttyp | W-design, med knivar |