Läs mer
Kinematica W-Design Dispersing Aggregate för PT3100 D
Produktkod. 15412112 Handla allt Kinematica Produkter
Change view
Hastighet:
14 m/s
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Hastighet Förpackningsstorlek
15412112 14 m/s Varje
1 options
Produktkod. 15412112 Leverantör Kinematica Leverantörsnummer 11030301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27525.75 SEK
    25261.87 SEK / Paket med 1
    Save 2263.88 SEK
    8% Av
Beräknad leverans: 17-12-2026
Förhindrar att fibrösa, trådiga eller fasta prover täpper igen ballasten.
  • Urval och applikationer:
    • Dispergering av fibrösa, trådiga eller fasta prover (t.ex. köttbitar)
    • Alla standardspridningsapplikationer som liknar EC-aggregat
Specifikationer
Hastighet 14 m/s
Volymintervall (metriskt) 3 till 250 ml
Diameter (metrisk) sond 12 mm
Längd (metrisk) 154 mm
Nedre typ W design
Modell PT-DA 12/2WEC-F15
Förpackningsmängd 1 st