Läs mer
Cole Parmer Rund silborste i mässing
Produktkod. 11719939 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Längd (engelska):
6 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (engelska) Förpackningsstorlek
11719939 6 tum Varje
1 options
Produktkod. 11719939 Leverantör Cole Parmer Leverantörsnummer 5998697
Beräknad leverans: 16-12-2026
Borstar; Handtag av naturligt trä; Lämplig för fin- och medelmaskiga siktar (100 och grövre); L x OD: 6 x 2 tum; Borstlängd 1,5 tum.
Borste, Sil; WS Tyler; Mässing; Borstar; Handtag av naturligt trä; Lämplig för fin- och medelmaskiga siktar (100 och grövre); 6 tum L x 2 tum dia; Borstlängd 1,5 tum.
  • Mässingsborste siktborste med handtag av naturligt trä
  • Borstens längd är 1,5 tum.
  • Mäter 6 tum längd x 2 tum dia.
  • Lämplig för siktar med 100 eller grövre mesh
Specifikationer
Produkttyp Siktborste
Material Mässing, trä
Diameter (engelska) 2 tum
Längd (engelska) 6 tum
Längd (engelska) Interiör 1,5 tum
Längd (metrisk) 15.25 cm
Storlek 6 L x 2 tum diam.