Läs mer
Wetting cap for 12mm electrodes
Brand:  SI Analytics 285123185
Wetting cap for 12mm electrodes
Produktkod. 10009890
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    86.65 SEK
    73.77 SEK / Varje
    Save 12.88 SEK
    14% Av
Bara null kvar
Beräknad leverans: 12-02-2026