Läs mer
Heinz Herenz WA2 träapplikator med enkel bomullspinne med enkel ändspets
Beskrivning
Vi erbjuder ett brett sortiment av sterila och icke-sterila topsar:
- Trä-, PS-, PP-, aluminium- eller pappersapplikator
- Var och en i olika längder tillgängliga
- Med bomull, viskos, polyester eller skumhuvud
- Huvudenas diameter: liten, medelstor eller stor
- Detta garanterar att rätt instrument finns tillgängligt för varje specialapplikation.
- Till exempel rekommenderas bomullspinnspinnor för användning av öron-näsa-hals-specialister.
- Våra sterila bomullspinnar är alla individuellt inslagna.
Observera inom medicinska områden:
- Endast lämplig för engångsbruk
- Endast användning av medicinsk personal
- Denna applikatorstorlek: Enkel bomullspinne är 10 x 35 mm mm och träpinne är 200 x 3 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Handtagsmaterial | Trä |
| Produkttyp | Bomullspinne |
| Spetsmaterial | Bomull |
| Tips Typ | Singel Slut |