Läs mer
Uvex™ Midjerock 7427-Graphite
Handla allt Uvex Produkter
Storlek:
X-Small
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
4X-stor
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Midjerock
- Material: 97% polyester, 3% elastan ca. 300 g/m²
- Den moderna och sportiga Soft Shell Waist Coaten kännetecknas av maximal andningsförmåga och samtidigt vindbeständighet.
- Idealisk midjerock för intensiva aktiviteter i kallare miljöer.
- 4-vägs stretchmaterial för optimal passform och permanent välbefinnande, fickor i sömmarna erbjuder tillräckligt med förvaringsutrymme, förlängd ryggdel för mer säkerhet i njurområden, perfekt som andra lager eller som kompensation för en jacka, lämplig för industriell tvätt
- Öko-Tex Standard 100
- Storlekar: 40/42 - 64/66
- Skötselråd: (tillstånd 19.09.2011) °30 C tvättbar (skånsam tvätt), klorering omöjlig, strykning omöjlig, kemtvätt omöjlig, torktumlare: Jag påpekar, lämplig för industriell tvätt
Specifikationer
Specifikationer
| Förslutningstyp | Dragkedja |
| Produkttyp | Kyltålig väst |
| Färg | Grå |
| Storlek | Intermediär |
| Tjocklek (metrisk) | 245 g/m² |