Läs mer
Uvex™ Midjerock 7427-Graphite
Produktkod. 17257071 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Storlek:
X-Small
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
4X-stor
Förpackningsstorlek:
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
17257071 Betydande -
17227071 X-Small -
17237071 Liten -
17247071 Intermediär Varje
17267071 X-large -
17277071 2X-large -
17287071 3X-large -
17297071 4X-stor -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 17257071 Leverantör Uvex™ Leverantörsnummer 8970911
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    992.00 SEK
    939.05 SEK / Paket med 1
    Save 52.95 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 25-11-2026
De uvex suXXeed-kollektionen får allt på plats: genomtänkt funktionalitet, sportig design, spännande färgkontraster, ovanliga materialkombinationer och ett snitt som sitter som handen i handsken. Kan bäras i industri- och metallbearbetningsmiljöer såväl som på fritiden.
  • Midjerock
  • Material: 97% polyester, 3% elastan ca. 300 g/m²
  • Den moderna och sportiga Soft Shell Waist Coaten kännetecknas av maximal andningsförmåga och samtidigt vindbeständighet.
  • Idealisk midjerock för intensiva aktiviteter i kallare miljöer.
  • 4-vägs stretchmaterial för optimal passform och permanent välbefinnande, fickor i sömmarna erbjuder tillräckligt med förvaringsutrymme, förlängd ryggdel för mer säkerhet i njurområden, perfekt som andra lager eller som kompensation för en jacka, lämplig för industriell tvätt
  • Öko-Tex Standard 100
  • Storlekar: 40/42 - 64/66
  • Skötselråd: (tillstånd 19.09.2011) °30 C tvättbar (skånsam tvätt), klorering omöjlig, strykning omöjlig, kemtvätt omöjlig, torktumlare: Jag påpekar, lämplig för industriell tvätt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Förslutningstyp Dragkedja
Produkttyp Kyltålig väst
Färg Grå
Storlek Betydande
Tjocklek (metrisk) 245 g/m²