Learn More
Descrizione
- Waist Coat
- Material: 97% polyester, 3% elasthan ca. 300 g/m²
- The modern and sporty Soft Shell Waist Coat is characterized by maximum breathability and concurrently wind-resistance.
- Ideal Waist Coat for intensive activities in cooler environs.
- 4-way-stretch-material for an optimal fit and permanent well-being
- Pockets in the seams do offer enough storage space, extended back part for more safety in kidney areas, ideal as the second layer or as compensation for a jacket, suitable for industrial laundering
- Öko-Tex Standard 100
- Sizes: 40/42 - 64/66
- Care instructions: (state 19.09.2011) 30°C washable (gentle wash), chlorinate impossible, ironing impossible, dry cleaning impossible, tumble dryer: I point, suitable for industrial laundering
Specifica
Specifica
| Closure Type | Zipper |
| Product Type | Cold-resistant Vest |
| Color | Blue |
| Size | Medium |
| Thickness (Metric) | 245 g/m² |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?