Läs mer
BICASA Väggbänk MECC-serien med handfat
Produktkod. 30057608 Handla allt BICASA Produkter
Change view
Mått (L x B x H):
600 x 900 x 930 mm
1200 x 900 x 930 mm
600 x 900 x 2100 mm
1200 x 900 x 2100 mm
Färg:
Antracit
Blått
Rött
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B x H) Färg
30057608 600 x 900 x 930 mm Rött
30057591 600 x 900 x 930 mm Antracit
30057556 600 x 900 x 930 mm Blått
30057539 600 x 900 x 2100 mm Antracit
30057590 600 x 900 x 2100 mm Blått
30057548 600 x 900 x 2100 mm Rött
30057573 1200 x 900 x 930 mm Antracit
30057550 1200 x 900 x 930 mm Blått
30057574 1200 x 900 x 930 mm Rött
30057559 1200 x 900 x 2100 mm Antracit
30057544 1200 x 900 x 2100 mm Blått
30057586 1200 x 900 x 2100 mm Rött
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 30057608 Leverantör BICASA Leverantörsnummer MS.0600.900.930.PPR
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Väggbänk MECC-serien med handfat, komplett med laterala piedestaler, MECC servicerygg, C-Frame sidostöd, tvärstång, PP diskbänkskiva med 1 handfat, vattenblandare, ögonspolning och pegboard ingår.
  • Laboratoriebänkar MECC-serien
  • PEDESTALER: Aluminiumprofil (150 x 25 mm och 150 x 50 mm) med vertikala spår
  • SERVICE-SPAN: Modulär stålram monterad på piedestalerna på olika höjder med verktygspaneler horisontella rader
  • Trunkstruktur med passage för rör och ledningar
  • VERKTYGSLIST: förborrat metallband i bänkhöjd
  • VERKTYGSPANELER: Formgjuten PP-hartsskydd i polypropen (V0 flamfördold - IEC 60695-11-10 / -20)
  • C-FRAME-ARBETSSTATIONER: certifierad enligt EN 13150:2001 och BRG 234/09.06
  • C-formade stålrörsramens nivelleringsstöd - Horisontella tvärbalkar - Laterala metallplåt
  • BÄNKSKIVOR: Oberoende enheter – installerade och fastsatta ovanför C-FRAME
  • FÄRGER: METALL: Ljusgrå matt bonderiserad polyuretanpulverbeläggning
  • MECC-PANELER FÖR ELNÄTET: Silvergrå (frontplåt) - ABS Elektrisk panel bakre låda: Svart
  • BRANDSKYDDANDE SPÄLSKIVA 19 mm paneler: Ljusgrå (2 dekorativa)
  • TAPS: På tornet - Epoxipulverbeläggning - Ljusgrå färg
  • Låsning på verktygslist eller bänkskiva med gängad inloppshylsa och låsmutter
  • Vätskeidentifiering (handtag enligt EN13792:2000)
  • REAGENSHÅLLARHYLLA: belagd metall - konsol
  • PEGBOARD: Plastpanel (akrylstativ)
Vänligen rådgör med din fastighetsförvaltning och projektdesignteam för installationen i ditt labb. Produkten säljs som en fristående produkt, exklusive installation.
Specifikationer
Produkttyp Väggbänk
Färg Rött
Mått (L x B x H) 600 x 900 x 930 mm
Material Stål