Läs mer
Fisherbrand™ Väggfäste för enkel patron
Produktkod. 11964159 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kvantitet:
1 vardera
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11964159 1 vardera Varje
1 options
Produktkod. 11964159
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1281.11 SEK
    829.59 SEK / Paket med 1
    Save 451.52 SEK
    35% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För att fästa en enda patron eller den första i en serie patroner. Fisherbrand™ Väggfästen för enskilda patroner ger säker och säker anslutning.
  • Underlättar vattenrenings- och filtreringsprocessen
  • Aluminium- och plastkonstruktion med tappingång
  • Levererat med 2 meter rör, skruvar och pinnar
Specifikationer
Filterstorlek 65 x 11 cm
För användning med (applikation) För vattenrening
För användning med (utrustning) För dejoniseringspatroner; Aktiverad kolpatron; Micronfilterpatron; TOC jonbytespatron; KCR snabbkopplingskit
Inkluderar Ventil på toppen av stödet
Kvantitet 1 vardera
Typ Väggfäste