Beskrivning
- Klar att ansluta, enkel och snabb installation
- Säker infångning av utströmmande ångor och gaser vid den punkt där de släpps ut eller produceras
- Mycket låg ljudnivå, idealisk för direkt installation på arbetsplatsen
- Med anslutningskabel, nätsladd, installationsmaterial
- Kopplingsbeslag 75 NW
- Integrerad tryckläckagedetektor
- Grön lysdiod släcks vid fel och den röda lysdioden tänds
Spezifikation
Spezifikation
| Djup (metriskt) | 400 mm |
| För användning med (applikation) | Ventilation, luftövervakning |
| För användning med (utrustning) | Säkerhetsförvaringsskåp |
| Höjd (metrisk) | 200 mm |
| Inkluderar | Anslutningskabel, nätsladd, installationsmaterial |
| Bredd (metrisk) | 200 mm |
| Produkttyp | Extraktionsenhet |