Läs mer
Asecos™ Väggmonterbar utsugsenhet, utan luftövervakning
Produktkod. 12658513 Handla allt asecos Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Förvaringsskåp
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) unitSize
12658513 Förvaringsskåp Varje
1 options
Produktkod. 12658513 Leverantör Asecos™ Leverantörsnummer 17178
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
För användning med högskåp, utan från-/frånluftsövervakning.
  • Undviker komplexa vägggenombrott och dyra utsugsrör
  • För användning med en rad Asecos skåp
  • Utan frånluftsövervakning – den gröna lysdioden släcks vid strömavbrott
  • Inkluderar installationskonsoler, flexibel slang, slangklämmor och installationsmaterial
Specifikationer
För användning med (applikation) Ventilation
För användning med (utrustning) Förvaringsskåp
Inkluderar Installationsmaterial
Produkttyp Extraktionsenhet