Beskrivning
- pro VF väggmonterat system
- Högeffektiv UV-lampa (185/254 nm) och TOC-övervakning
- Eliminerar bakterier och organiska ämnen
- Display med touch-funktion
- Integrerad övervakning i realtid
- Inkluderar väggfäste för systemet, UV-lampa och Ultrafilter
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Ultrapure Vattensystem |
| Bakterieinnehåll | <1 CFU/L |
| Matarvattenkoppling | 3/8 tum |
| Fodervattenövervakning | Nej |
| Matarvattenkälla | Destillerad, DI, RO, EDI |
| Flödeshastighet | 1,7 l/min |
| Produkt Vattentyp | Typ 1 |
| Fjärrdispenser | Nej |
| Resistivitet | 18,2 Mohm.cm |
| Totalt organiskt kol | <2 produktvatten,< 50 matarvatten |
| Visa mer |