Läs mer
Hughes Väggmonterad ögon- och ansiktsdusch med öppet handfat
Produktkod. 17712338
Change view
Montering:
Vägg
Produktkod. Montering
17712338 Vägg
1 options
Produktkod. 17712338 Leverantör Hughes Leverantörsnummer HEWD0085SS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6347.25 SEK
    3597.34 SEK / Paket med 1
    Save 2749.91 SEK
    43% Av
Beräknad leverans: 13-11-2026
Väggmonterad akut ögon-/ansiktstvätt med öppen skål i rostfritt stål.
  • Öppen skål i rostfritt stål, väggmonterad nödtvätt för ögon/ansiktstvätt med dubbla spraymunstycken skyddade av dammskydd som lyfts av vid aktivering via tryckplattan
  • Flödesregulatorventilen garanterar ett optimalt vattenflöde
  • Ögonspolningsdiffusorerna är försedda med finmaskiga silar och individuella flödesregulatorer utformade för att ge ett skonsamt flöde av luftat vatten med 12 liter per minut enligt ANSI standard
  • Denna enhet är avsedd för inomhusbruk men kan placeras utomhus där det inte finns någon risk för överhettning eller frysning
Specifikationer
Djup (metriskt) 30 cm
Material Rostfritt stål
Montering Vägg
Produkttyp Nöddusch
Bredd (metrisk) 38 cm