Läs mer
Hughes Väggmonterad inomhus ouppvärmd säkerhetsdusch
Produktkod. 17742348
Change view
Montering:
Vägg
Produktkod. Montering
17742348 Vägg
1 options
Produktkod. 17742348 Leverantör Hughes Leverantörsnummer HSHH0023GS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7878.07 SEK
    5325.14 SEK / Paket med 1
    Save 2552.93 SEK
    32% Av
Beräknad leverans: 26-11-2026
Väggmonterad ouppvärmd nöddusch, avsedd för användning i miljöer där utrymmet är litet. Denna dränkdusch är lämplig för användning i alla applikationer som inte kräver ögonsköljning och som inte är utsatta för risk för frysning eller överhettning.
  • Väggmonterad ouppvärmd nöddusch, avsedd för användning i miljöer där utrymmet är litet
  • Denna dränkdusch är lämplig för användning i alla applikationer som ’inte kräver en ögonsköljning och inte är föremål för möjligheten att frysa eller överhettas
Specifikationer
För användning med (applikation) Inomhusapplikationer
Material Rostfritt stål
Montering Vägg
Produkttyp Säkerhetsdusch