Beskrivning
- Förbättra hygienen i livsmedelsproduktionsområden med denna vattenavvisande dispenser, som kan sprayas ner.
- Spara personalens tid eftersom den praktiska pappersrulldispensern inte behöver tas bort under sprayning.
- Minskad underhållstid – de större rullarna och en i taget dosering ger mer tid mellan påfyllningarna i dispensern.
- Håll kostnader och slöseri nere – papperssparande en i taget-utdelning innebär att anställda bara tar det som behövs.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Torkarutdelare |
| Färg | Translucent Blue |
| Alternativt artikelnummer | 7322541437989 |
| Längd (metrisk) | 31.9 cm |
| Bredd (metrisk) | 26.8 cm |
| Höjd (metrisk) | 45.9 cm |
| Håller | Våtservetter |
| Material | Plast |
| Montering | Väggfäste |
| Antal fack | 1 |
| Visa mer |