Läs mer
Fistreem International™ Väggmonteringsfäste
Produktkod. 12894072
Change view
Höjd (metrisk):
390 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
12894072 390 mm Varje
1 options
Produktkod. 12894072 Leverantör Fistreem International™ Leverantörsnummer DCF738502Y
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1610.00 SEK
    1335.31 SEK / Paket med 1
    Save 274.69 SEK
    17% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 23-11-2026
Specifikationer
Typ Väggmonteringsfäste
För användning med (utrustning) Puri-Fi Engångsserie av avjonisatorer
Inkluderar Slangkopplingar, flödesventil
Tryckområde 500 kPa
Höjd (metrisk) 390 mm