Läs mer
Tork Väggstativsdispenser W1
Produktkod. 30243733 Handla allt Tork Produkter
Change view
Färg:
Red, Smoke
Translucent Blue
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg
30243733 Translucent Blue
30243752 Red, Smoke
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30243733 Leverantör Tork Leverantörsnummer 652100
Fyll på lagret och spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28009
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 11-12-2026
Tork Wall Stand i Performance Design är utvecklat för effektivitet och tillförlitlighet med sina lättlastningsfunktioner och möjligheten att ta det nödvändiga pappret med bara en hand.
  • Spara plats i trånga utrymmen med vår praktiska väggmonterade dispenser.
  • Minska underhållet – Tork Wall Stand Dispenser har hög kapacitet och kan enkelt fyllas på.
  • Öka produktiviteten på arbetsplatsen med denna dispensers lättlastade design.
  • Ge användarna en problemfri upplevelse – vår dispenser är enkel att använda med bara en hand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Väggmonterad torkarutare
Färg Translucent Blue
Alternativt artikelnummer 7322540430813
Längd (metrisk) 64.6 cm
Bredd (metrisk) 27.4 cm
Höjd (metrisk) 46.3 cm
Håller Våtservetter
Material Plast
Montering Väggfäste
Antal fack 1
Produktstil Frontladdning med Opening
Modell Prestanda