Beskrivning
- Spara plats i trånga utrymmen med vår praktiska väggmonterade dispenser.
- Minska underhållet – Tork Wall Stand Dispenser har hög kapacitet och kan enkelt fyllas på.
- Öka produktiviteten på arbetsplatsen med denna dispensers lättlastade design.
- Ge användarna en problemfri upplevelse – vår dispenser är enkel att använda med bara en hand.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Väggmonterad torkarutare |
| Färg | Red, Smoke |
| Alternativt artikelnummer | 7322540430912 |
| Längd (metrisk) | 64.6 cm |
| Bredd (metrisk) | 27.4 cm |
| Höjd (metrisk) | 46.3 cm |
| Håller | Våtservetter |
| Material | Plast |
| Montering | Väggfäste |
| Antal fack | 1 |
| Visa mer |