Läs mer
Brannan™ Väggtermometer med kalibreringscertifikat
Produktkod. 17843088
Termometerfyllning:
Blå Ande
Red Spirit fotogen
Produktkod. 17843088
Brand: Brannan™ 14/435/3 + 49/101/0
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Väggtermometer med klar svart tryckt temperaturskala. Komplett med spårbar kalibrering.
  • Väggtermometer som är mycket synlig
  • Lättlästa temperaturskalor i Celsius och Fahrenheit
  • Levereras med kalibrering
  • Temperaturområde -20 till 50 °C
  • Lämplig för inomhus- och utomhusbruk
  • Tillverkad i Storbritannien
Specifikationer
Kalibreringspunkter 0 °C, 20 °C, 35 °C
Certifikat och efterlevnad brittiska nationella standarder ISO 9001
Höjd (metrisk) 21.5 cm
Längd (metrisk) 0.8 cm
Material Plast
Termometerfyllning Red Spirit fotogen
Max. Temperatur (engelska) 122 °F
Max. Temperatur (metrisk) 50 °C
Min. Temperatur (engelska) -4 °F
Min. Temperatur (metrisk) -20 °C
Temperaturområde (engelska) -4 °F till +122 °F
Temperaturområde (metriskt) -20 °C till +50 °C
Noggrannhet ±1 °C vid 10 °C
Indelning 0,1 °C
Bredd (metrisk) 4 cm