Beskrivning
Ett väggmonterat dräneringsställ, inklusive ett väggmonteringsset (skruvar, pluggar). En avtagbar avloppskanal finns som tillval, med anslutning för ett dräneringsrör som kan tömmas direkt i ett laboratorietvättställ.
- Dräneringsställ PVC, stavar polypropen
- Inklusive nyckel för stängerna
- Tre olika spölängder för att anpassas till varierande apparater
- Splittersäker
- Stavar klickar på plats för säker placering
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Not Autoclavable |
| Färg | Blå/Vit |
| Håller | Labware |
| Material | PVC, polypropen, Polypropylene |
| Positioner | 77 |
| Form | Rectangular, Rounded Corners |
| Staplingsbar | No |
| Sterilitet | Non-sterile |
| För användning med (applikation) | Hygienisk torkning av apparater |
| Storlek | 600 x 600 mm |
| Visa mer |