Läs mer
Buerkle™ Väggmonterat dräneringsställ
Produktkod. p-8002895
Positioner:
33
77
Produkttyp:
Med dräneringskanal
Utan dräneringskanal
Höjd (metrisk):
400 mm
500 mm
600 mm
Bredd (metrisk):
400 mm
500 mm
600 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10731002
Brand: Buerkle™ 96401040
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad med individuellt placerade stabila polypropenstavar. Buerkle™ Väggmonterade dräneringsställ kan konfigureras för att passa större eller mindre apparater.
Ett väggmonterat dräneringsställ, inklusive ett väggmonteringsset (skruvar, pluggar). En avtagbar avloppskanal finns som tillval, med anslutning för ett dräneringsrör som kan tömmas direkt i ett laboratorietvättställ.
  • Dräneringsställ PVC, stavar polypropen
  • Inklusive nyckel för stängerna
  • Tre olika spölängder för att anpassas till varierande apparater
  • Splittersäker
  • Stavar klickar på plats för säker placering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Inkluderar Nyckel, väggmonteringssats med skruvar och pluggar, låda för stängerna, fem 60 mm stavar, tjugosex 100 mm stavar, två 150 mm stavar
Produkttyp Utan dräneringskanal
Färg Blå/Vit
Material PVC, polypropen
Positioner 33
För användning med (applikation) Hygienisk torkning av apparater
Storlek 400 x 400 mm
Bredd (metrisk) 400 mm
Bredd (engelska) 15,74 tum.
Höjd (metrisk) 400 mm
Höjd (engelska) 15,7 tum