Läs mer
Walrycin B, MedChemExpress
Produktkod. 16453507
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16453507 50 mg -
16419967 5 mg 5mg
16407488 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16453507 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY18219
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress Walrycin B is a novel antibacterial compound specifically targeting the essential WalR response regulator.
Walrycin B is a novel antibacterial compound specifically targeting the essential WalR response regulator.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Walrycin B
Fysisk form Solid
CAS 878419-78-4
Färg Yellow
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C14H10F3N5O2
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Löslighetsinformation DMSO : 11.5 mg/mL (34.10 mM; Need ultrasonic and warming)
LEDER O=C(C1=NC(C2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2)=NN(C)C1=N3)N(C)C3=O
Molekylvikt (g/mol) 337.26
Formel vikt 337.26
Procent renhet 97.01%